Merck
D211400
Sigma-Aldrich
2,2-ジフェニル-1-ピクリルヒドラジル
95%
別名:
1,1-ジフェニル-2-ピクリルヒドラジルラジカル, 2,2-ジフェニル-1-(2,4,6-トリニトロフェニル)ヒドラジル, DPPH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12N5O6
CAS番号:
分子量:
394.32
Beilstein:
1846081
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
95%
mp
~135 °C (dec.) (lit.)
λmax
528 nm
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
InChI Key
HHEAADYXPMHMCT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
D211400-1G:
D211400-BULK:
D211400-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)