Merck
D195006
Sigma-Aldrich
3,5-ジニトロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H3CN
CAS番号:
分子量:
193.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
126-130 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H3N3O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H
InChI Key
SSDNULNTQAUNFQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
D195006-5G:4548173193762
D195006-BULK:
D195006-VAR:
D195006-25G:4548173193755
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jia Wei Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-24)
In the present study, we aimed to obtain a high yield and productivity for glucosamine using a low-cost solid-state culture with Aspergillus sydowii BCRC 31742. The fermentation conditions, such as inoculum biomass, moisture content, and supplemental volume and mineral salt