Merck
D173053
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyloxamide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NHCOCONHCH3
CAS番号:
分子量:
116.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
214-217 °C (lit.)
SMILES記法
CNC(=O)C(=O)NC
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-5-3(7)4(8)6-2/h1-2H3,(H,5,7)(H,6,8)
InChI Key
IPZCJUOJSODZNK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D173053-100G:
D173053-BULK:
D173053-VAR:
D173053-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)