Merck
297003
Sigma-Aldrich
2-アミノ-3-ニトロフェノール
98%
別名:
2-ヒドロキシ-6-ニトロアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,400
¥4,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,400
About This Item
化学式:
H2NC6H3(NO2)OH
CAS番号:
分子量:
154.12
Beilstein:
2804307
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
212-213 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
Nc1c(O)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-6-4(8(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,7H2
InChI Key
KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Amino-3-nitrophenol has been used:
  • as semipermanent (nonoxidative) hair colorant and as toner in permanent (oxidative) hair dye products[1]
  • as matrix during visible matrix-assisted laser desorption/ionization (VIS-MALDI) mass spectrometry[2]
  • in preparation of 1,3-benzoxazole-4,7-dione[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
297003-BULK:
297003-25G:
297003-5KG:
297003-5G:
297003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regioselective preparation of 5-amino-and 6-amino-1, 3-benzoxazole-4, 7-diones from symmetrical diaminophenol and aminoresorcinol.
Brehu L, et al.
Tetrahedron Letters, 46(9), 1437-1440 (2005)
Christina L Burnett et al.
International journal of toxicology, 28(6 Suppl 2), 217S-251S (2010-01-30)
2-Amino-3-nitrophenol, 2-amino-4-nitrophenol, 2-amino-5-nitrophenol, 4-amino-3-nitrophenol, 4-amino-2-nitrophenol, 2-amino-4-nitrophenol sulfate, 3-nitro-p-hydroxyethylaminophenol, and 4-hydroxypropylamino-3-nitrophenol are substituted aromatic compounds used as semipermanent (nonoxidative) hair colorants and as toners in permanent (oxidative) hair dye products. All ingredients in this group except 2-amino-4-nitrophenol sulfate, 2-amino-5-nitrophenol, and 4-amino-2-nitrophenol
Lee Chuin Chen et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(24), 4129-4134 (2007-11-21)
Visible matrix-assisted laser desorption/ionization (VIS-MALDI) was performed using 2-amino-3-nitrophenol as matrix. The matrix is of near-neutral pH, and has an optical absorption band in the near-UV and visible region. A frequency-doubled Nd:YAG laser operated at 532 nm wavelength was used