Merck
719501
Sigma-Aldrich
N-メチル-4-(トリブチルスタンニル)イミダゾール
95%
別名:
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)tributyltin, 1-Methyl-4-(tributylstannanyl)-1H-imidazole, Tributyl(1-methylimidazol-4-yl)stannane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,100
5 G
¥112,000
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,100
5 G
¥112,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32N2Sn
CAS番号:
分子量:
371.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.509
密度
1.128 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cn(C)cn1
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-3-2-5-4-6;3*1-3-4-2;/h3-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
WCEWCRAPSCLFOV-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-Methyl-4-(tributylstannyl)imidazole is an organotin reagent that is commonly used as a coupling partner in Pd-catalyzed cross-coupling reactions, such as Stille and Negishi reactions to introduce the butyl group into various organic substrates.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719501-VAR:
719501-5G:4548173308913
719501-BULK:
719501-1G:4548173308890
719501-500MG:4548173308906
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)