Merck
D107204
Sigma-Aldrich
1,3-ジヒドロキシアセトンダイマー
97%
別名:
2,5-ジヒドロキシジオキサン-2,5-ジメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥5,400
100 G
¥9,240
500 G
¥30,000
¥5,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥5,400
100 G
¥9,240
500 G
¥30,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
112910
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
75-80 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
InChI Key
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ガラクト-スオキシダ-ゼの基質。[1]
1,3-Dihydroxyacetone dimer can be used as a precursor to synthesize:
  • Nitric acid esters such as 1,3-dinitratoacetone and 2,5-bis(nitratomethyl-2,5-nitrato)-1,4-dioxane.[2]
  • Lactic acid in the presence of aluminum salts as catalysts.[3]
  • Phosphorus doped carbon quantum dots which can be used as fluorescence labels for fingerprints imaging.[4]
  • 1-Methyl-5-hydroxymethylimidazole scaffolds.[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D107204-PM:
D107204-BULK:
D107204-VAR:
D107204-5G:
D107204-25KG:
D107204-500G:
D107204-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Reagent-depending Nitration of 1, 3-Dihydroxyacetone Dimer.
Hermann TS.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 643(2), 149-151 (2017)
New substrate for galactose oxidase.
G T Zancan et al.
Biochimica et biophysica acta, 198(1), 146-147 (1970-01-14)
P-doped carbon nano-powders for fingerprint imaging.
Algarra M, et al.
Talanta, 194(5), 150-157 (2019)
Ana Vrsalović Presečki et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 41(6), 793-802 (2018-02-22)
The stereoselective three-enzyme cascade for the one-pot synthesis of (1S,2S)-1-phenylpropane-1,2-diol ((1S,2S)-1-PPD) from inexpensive starting substrates, benzaldehyde and acetaldehyde, was explored. By coupling stereoselective carboligation catalyzed by benzoylformate decarboxylase (BFD), L-selective reduction of a carbonyl group with alcohol dehydrogenase from Lactobacillus
New Imidazole-Based Tripodal Ligands as CuB Site Mimics of Cytochrome c Oxidase.
Collman JP.
The Journal of Organic Chemistry, 66(24), 8252-8256 (2001)