スキップする
D7137
ジヒドロキシアセトンリン酸 二リチウム塩
≥93% dry basis (enzymatic)
別名:
1,3-ジヒドロキシ-2-プロパノン1-リン酸 二リチウム塩, 1-ヒドロキシ-3-(ホスホノオキシ)-2-プロパノン 二リチウム塩, DHAP, グリセロンリン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C3H5Li2O6P
CAS番号:
分子量:
181.92
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1708891
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine (casein)
Quality Segment
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
form
powder
impurities
~0.2 mol % D-glyceraldehyde 3-phosphate
color
white
solubility
soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
phosphate (PO43-): ~5 mol %
cation traces
Li: 5.5-8.0% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].OCC(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O6P.2Li/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
QWIKESRFRWLYIA-UHFFFAOYSA-L
Application
ジヒドロキシアセトンリン酸(DHAP)は、フルクトース代謝、トリオース、および糖化の研究に使用されます。三炭糖プールの代謝ならびに生理的および物理的プロセスにおけるその役割に関連する研究に使用されます。[1]DHAPは、フルクトース二リン酸アルドラーゼ(ALDOA)およびトリオースリン酸イソメラーゼの同定、識別、および特性把握に役立つ担体として使用できます。[2]DHAPは、細胞の糖化ストレスの研究に使用できます。[3]
Biochem/physiol Actions
ジヒドロキシアセトンリン酸(DHAP)は、解糖、グルコース新生、グリセロール代謝、ホスファチジン酸合成、脂質代謝、カルビン回路など、多くの経路に関連する代謝中間体です。
解糖、カルビン回路など、多くの経路に関連する代謝中間体です。
Preparation Note
酵素的に調製されています。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
Disclaimer
ジメチルケタ-ルと異なり、基質として用いる前に加水分解を必要としません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
3744251269P7002
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥97% (enzymatic)
biological source
bovine (casein)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)