同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
171-174 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,12D2
InChI Key
KXGVEGMKQFWNSR-FCSCGBJGSA-N
関連するカテゴリー
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
614130OOS-BULK:
614130-VAR:
614130-BULK:
試験成績書(COA)