Merck
E0180500
エノキソロン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
18β-グリチルレチン酸, 3β-ヒドロキシ-11-オキソ-18β,20β-オレアナ-12-エン-29-酸, ウラレン酸, エノキソロン, グリチルレチン, サブグリシルレチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
220 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
220 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H46O4
CAS番号:
分子量:
470.68
Beilstein:
2229654
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
enoxolone
メーカー/製品名
EDQM
mp
292-295 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
InChI Key
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Enoxolone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
E0180500-1EA:
E0180500:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
18β-Glycyrrhetinic acid interaction with bovine serum albumin.
Zhou N, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 185(2-3), 271-276 (2007)
Determination of 18β-glycyrrhetinic acid in biological fluids from humans and rats by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography.
Hasler F, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 620(1), 73-82 (1993)
Kai Woo Lee et al.
Protein and peptide letters, 20(12), 1360-1364 (2013-11-23)
UDP-glucuronosyltransferase (UDP) catalyzes a broad spectrum of endobiotic and xenobiotics. It is the isoform of the UGT1 family, which are made from the complex gene locus by an alternative combination of one of the unique first exons with the commonly
Prevention of cisplatin-induced ototoxicity by the inhibition of gap junctional intercellular communication in auditory cells.
Kim YJ, Kim J, Tian C, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 71(19), 3859-3871 (2014)
Genichiro Sumi et al.
Journal of natural medicines, 68(3), 550-560 (2014-04-18)
We previously reported that shakuyaku-kanzo-to, a kampo medicine consisting of shakuyaku and kanzo, has an inhibitory effect on myometrial contractions in pregnant women. In this study, we evaluated the effects of kanzo, glycyrrhizin (a major component of kanzo), glycyrrhetinic acid