Merck
CDS008734
Sigma-Aldrich
sodium camptothecin
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,700
¥25,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H17N2NaO5
CAS番号:
分子量:
388.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C1C(CO)=C([C@](CC)(O)C([O-])=O)C=C2N1CC3=C2N=C4C(C=CC=C4)=C3.[Na+]
InChI
1S/C20H18N2O5.Na/c1-2-20(27,19(25)26)14-8-16-17-12(9-22(16)18(24)13(14)10-23)7-11-5-3-4-6-15(11)21-17;/h3-8,23,27H,2,9-10H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-1/t20-;/m0./s1
InChI Key
HPSUBMDJBRNXKK-BDQAORGHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
AMS008734-100MG:
CDS008734-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dagmar Fischer et al.
Macromolecular bioscience, 21(1), e2000220-e2000220 (2020-10-08)
Dextran-formamidine esters (dextran-N-[(dimethylamino)methylene]-β-alanine ester) with different degrees of substitution (0.45-0.92) are synthesized in an one-pot reaction. Dextran (Mw 60 000 g mol-1 ) is allowed to react with unprotected beta-alanine and iminium chloride and investigated regarding the potential as gene delivery