Merck
CDS006142
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-imidazolidinone
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8N2O
CAS番号:
分子量:
100.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CN1CCNC1=O
InChI
1S/C4H8N2O/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,5,7)
InChI Key
JTPZTKBRUCILQD-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS006142-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clara T Schoeder et al.
Forensic toxicology, 36(2), 385-403 (2018-07-03)
In the present study we characterized a series of synthetic cannabinoids containing various heterocyclic scaffolds that had been identified as constituents of "Spice", a preparation sold on the illicit drug market. All compounds were further investigated as potential ligands of