CDS003962
CDS003962-250MG
¥25,700
1 of 10
Sigma-Aldrich
358681
p-トルエンスルホン酸テトラブチルアンモニウム
205249
ジ-tert-ブチルジカルボナート
715239
N-Boc-3,4-ジヒドロ-2H-ピリジン
721727
1-Boc-3-bromopiperidine
107700
4-(ジメチルアミノ)ピリジン
345245
リン酸
471283
トリエチルアミン
524492
4,4′-オキシジフタル酸無水物
134473
テトラエチルアンモニウム p-トルエンスルホナート
PH006947
(2E)-N-methyl-3-phenyl-2-butenamide
solid
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCCC(N)C1
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-6-4-5-8(12)7-9/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)
OBSACSBMTRJNPH-UHFFFAOYSA-N
Aquatic Chronic 2
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
CDS003962-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.