Merck
715239
Sigma-Aldrich
N-Boc-3,4-ジヒドロ-2H-ピリジン
97%
別名:
1-N-Boc-1,2,3,4-テトラヒドロピリジン, 3,4-ジヒドロ-1(2H)-ピリジンカルボン酸1,1-ジメチルエチルエステル, N-(tert-ブトキシカルボニル)-1,2,3,4-テトラヒドロピリジン, tert-ブチル3,4-ジヒドロピリジン-1(2H)-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥16,100
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥16,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO2
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.477
密度
0.988 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC=C1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3
InChI Key
VIBQTJLMJANION-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F - closed cup
引火点(℃)
93.3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
715239-BULK:
715239-1G:
715239-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)