Merck
358681
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸テトラブチルアンモニウム
99%
別名:
p-トルエンスルホン酸 テトラブチルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥10,700
10 G
¥19,900
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥10,700
10 G
¥19,900
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(CH3C6H4SO3)
CAS番号:
分子量:
413.66
Beilstein:
3643278
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
70-72 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C7H8O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-16H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
REAVCZWUMGIGSW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tetrabutylammonium p-toluenesulfonate (TBAOTs) can be used as:
  • A phase transfer catalyst (PTC) in SN2 fluorinations.[1]
  • An electrolyte in the preparation of conducting polymer polypyrrole (PPy) by electrochemical polymerization technique.[2]
  • A reagent to synthesize 1-alkynyl sulfonates from 1-alkynyl-bromanes by Michael-carbene rearrangement reaction.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
358681-2G:
358681-BULK:
358681-10G:
358681-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, Structure, and Reaction of 1-Alkynyl (aryl)-λ-bromanes
Ochiai M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(50), 15304-15305 (2003)
Actuator based on doping/undoping-induced volume change in anisotropic polypyrrole film
Okamoto T, et al.
Thin Solid Films, 393(1-2), 383-387 (2001)
Tetrabutylammonium tosylate as inert phase-transfer catalyst: The key to high efficiency SN2 radiofluorinations
Orlovskaya V, et al.
Applied Radiation and Isotopes, 109195-109195 (2020)
Michelle L Ingalsbe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 4984-4987 (2009-08-08)
Due to the increasing number of strains of drug-resistant bacteria, the development of new antibiotics has become increasingly important. The antibacterial properties of quaternary amines and their derivatives on both Gram-positive and Gram-negative bacteria are well known. However, an encompassing