Merck
CDS000056
Sigma-Aldrich
3-シクロヘキセン-1-イルベンゼン
AldrichCPR
別名:
4-Phenylcyclohexene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,400
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14
CAS番号:
分子量:
158.24
Beilstein:
1930089
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
C1CC(CC=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2
InChI Key
XWCWNUSFQVJNDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS000056-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)