Merck
CAD9880
Dissolution cannulae
gauge 14, 316 stainless steel hub, L 4 3/8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥102,500
¥102,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥102,500
About This Item
UNSPSCコード:
41122002
NACRES:
NB.03
¥102,500
Check Cart for Availability
物質
316 stainless steel hub
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cadence Science 9880
L
4 3/8 in.
ゲージ
14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ideal for drug dissolution testing. Drug dissolution testing is routinely used in the pharmaceutical industry to provide critical release information for quality control purposes, in new drug development, and to predict in vivo drug release profiles. These cannula feature 316 stainless steel hub and tubing for maximum resistance to chemical reaction.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)