Merck
Z274259
Sigma-Aldrich
Aldrich® tube fitting kit
for tubing i.d., 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥28,600
¥28,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥28,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥28,600
Check Cart for Availability
特徴
for tubing i.d. 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear, natural Nylon-66 fittings for making a variety of connections with flexible tubing. Fittings are supplied in a compartmentalized PP storage box.
Contains 90 fittings that include: tubing hose barbs, connectors, tees, elbows, plugs, and locking sleeves.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)