表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
15 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥177,000 |
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dorzolamide
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
General description
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。MSDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、発行薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトを参照してください。
Application
ドルゾラミド類縁化合物B USP標準物質は、特定の品質試験およびアッセイに使用されます。
また、液体クロマトグラフィー法とUV検出器によるアッセイおよび不純物分析のための標準溶液を、米国薬局法(USP)の以下の所定のモノグラフに従って調製するためにも使用されます:
また、液体クロマトグラフィー法とUV検出器によるアッセイおよび不純物分析のための標準溶液を、米国薬局法(USP)の以下の所定のモノグラフに従って調製するためにも使用されます:
- ドルゾラミド塩酸塩点眼液
- ドルゾラミド塩酸塩およびマレイン酸チモロール点眼液
Analysis Note
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。
Other Notes
米国薬局方が発行したSDSはこちらでご覧いただけます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family dorzolamide | API family doxapram | API family tramadol | API family azelastine |
| availability not available in (Sales restrictions may apply) | availability - | availability - | availability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ドルゾラミド類縁化合物B
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable