This tubing is comprised of PTFE - Poly(tetrafluoroethylene).
おすすめの製品
チューブL
30 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2本の12ゲージSS針(6インチと18インチ)が、ナイロンクランプでCHEM-FLEX106チューブに接続されています。移送中の液体が接触するのはPTFEとSSに限られます。大口径トランスファーニードルを使用する場合に安全性を高めるには、ラップタイでセプタムをボトルまたはフラスコの開口部に固定します。
ナイロン製クランプは交換可能です。Z224170を参照してください。
注:非コアリングポイントを持つ58個のステンレス鋼304シリンジ針をすべて表示するにはここをクリックしてください。
ナイロン製クランプは交換可能です。Z224170を参照してください。
注:非コアリングポイントを持つ58個のステンレス鋼304シリンジ針をすべて表示するにはここをクリックしてください。
法的情報
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.