Merck
C92804
Sigma-Aldrich
1-シアノナフタレン
98%
別名:
1-ナフトニトリル, 1-シアノナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥13,400
¥13,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥13,400
About This Item
化学式:
C10H7CN
CAS番号:
分子量:
153.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
bp
299 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
SMILES記法
N#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H
InChI Key
YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C92804-BULK:
C92804-5G:4548173193090
C92804-5KG:
C92804-25G:4548173193083
C92804-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)