Merck
731714
Sigma-Aldrich
copper(II) ethylacetoacetate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,170
25 G
¥28,600
¥6,170
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,170
25 G
¥28,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18CuO6
CAS番号:
分子量:
321.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,170
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
201.2-203.2 °C
SMILES記法
CCC(C(C)=O)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(CC)C(C)=O
InChI
1S/2C6H10O3.Cu/c2*1-3-5(4(2)7)6(8)9;/h2*5H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2
InChI Key
BWRKZNDMFFOZJB-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
Common Cu(+2) precursor
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731714-5G:
731714-BULK:
731714-25G:
731714-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abhishek Anand et al.
Microorganisms, 8(8) (2020-08-01)
Plants face many biotic and abiotic challenges in nature; one of them is attack by disease-causing microbes. Phytophthora infestans, the causal agent of late blight is one of the most prominent pathogens of the potato responsible for multi-billion-dollar losses every
Jorge Del Cueto et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 126, 163-172 (2018-03-11)
Almond bitterness is the most important trait for breeding programs since bitter-kernelled seedlings are usually discarded. Amygdalin and its precursor prunasin are hydrolyzed by specific enzymes called β-glucosidases. In order to better understand the genetic control of almond bitterness, some