Merck
C48104
Sigma-Aldrich
5-クロロイサト酸無水物
97%
別名:
6-クロロ-1,2-ジヒドロ-4H-3,1-ベンゾオキサジン-2,4-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4ClNO3
CAS番号:
分子量:
197.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
InChI Key
MYQFJMYJVJRSGP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C48104-BULK:
C48104-1G:
C48104-5G:
C48104-25G:
C48104-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)