Merck
C42602
Sigma-Aldrich
1-(2-クロロエチル)ピペリジン 塩酸塩
98%
別名:
2-ピペリジノエチルクロリド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,050
¥8,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,050
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14ClN · HCl
CAS番号:
分子量:
184.11
Beilstein:
3910268
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].ClCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H
InChI Key
VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C42602-BULK:
C42602-500G:
C42602-VAR:
C42602-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Li-Na Zhu et al.
PloS one, 7(5), e35586-e35586 (2012-05-26)
The discovery of uncommon DNA structures and speculation about their potential functions in genes has brought attention to specific DNA structure recognition. G-quadruplexes are four-stranded nucleic acid structures formed by G-rich DNA (or RNA) sequences. G-rich sequences with a high
Eda Yuhana Ariffin et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(4) (2018-04-13)
A sensitive and selective optical DNA biosensor was developed for dengue virus detection based on novel square-planar piperidine side chain-functionalized N,N'-bis-4-(hydroxysalicylidene)-phenylenediamine-nickel(II), which was able to intercalate via nucleobase stacking within DNA and be functionalized as an optical DNA hybridization marker.