Merck
363464
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥5,840
¥5,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥5,840
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18Cl2N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
309.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
198-203 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cl[H].ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
InChI Key
JVLRNANYLVRULL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride is present as impurity in nefazodone hydrochloride (pharmaceutical formulation).[1] Synthesis of 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine monohydrochloride is reported.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
363464-25G:
363464-VAR:
363464-100G:
363464-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-Chloropropyl)-Piperazine Hydrochloride.
<BIG>Mai-Chun S, et al. </BIG>
Fine Chemicals / ????, 35(5) (2005)
D Sreenivas Rao et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(4), 629-636 (2001-08-23)
A simple, selective and reproducible reversed-phase liquid chromatography (LC) method has been developed for the quantitative determination of nefazodone hydrochloride (I) in the presence of its related impurities, namely 5-ethyl-4-(2-phenoxyethyl)-2H-1,2,4-triazol-3-(4H)one (II), 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl) piperazine hydrochloride (III) and 1,1(1)-trimethylene-bis[4-(3-chlorophenyl) piperazine] hydrochloride (IV).