Merck
B58008
Sigma-Aldrich
2-ブロモベンゾニトリル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CN
CAS番号:
分子量:
182.02
Beilstein:
2042185
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
powder
bp
251-253 °C (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChI Key
AFMPMSCZPVNPEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
B58008-VAR:
B58008-10G:4548173189178
B58008-1G:4548173189185
B58008-BULK:
試験成績書(COA)