アッセイ
97%
mp
74-78 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Clc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
InChI Key
KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
532177-BULK:
532177-25G:4548173166872
532177-5G:4548173166889
532177-VAR:
アクティブなフィルタ