Merck
C15605
Sigma-Aldrich
4,4′-ジチオ二酪酸
95%
別名:
3-カルボキシプロピルジスルフィド, ジ(4-カルボキシブチル)ジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,460
50 G
¥25,500
¥7,460
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,460
50 G
¥25,500
About This Item
化学式:
[-S(CH2)3CO2H]2
CAS番号:
分子量:
238.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,460
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCSSCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4S2/c9-7(10)3-1-5-13-14-6-2-4-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
YYSCJLLOWOUSHH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4,4′-ジチオニ酪酸は有機硫黄化合物であり、主にポリマーや材料の合成における架橋剤として使用されます。 [1]
アプリケーション
4,4′-ジチオジ酪酸は以下として使用できます:
  • 新規ポリチオエステル(PTE)を生成するための前駆体。[2]
  • 化学的に架橋されたエポキシ化天然ゴムの製造における反応物。[1]
  • プロテインチップ用の代替単層。 [3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C15605-100G:
C15605-VAR:
C15605-10G:
C15605-25G:
C15605-50G:
C15605-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Genome and proteome analysis of Rhodococcus erythropolis MI2: Elucidation of the 4, 4-dithiodibutyric acid catabolism
Khairy, et al.
PLoS ONE, 11, e0167539-e0167539 (2016)
Development and characterization of 4, 4?-dithiodibutyric acid as a monolayer for protein chip
Jang, et al.
Sensors and Materials, 18, 367-380 (2006)
Biodegradation of the organic disulfide 4, 4?-dithiodibutyric acid by Rhodococcus spp
Khairy, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 81, 8294-8306 (2015)
A Silvestri et al.
Nanoscale, 9(38), 14730-14739 (2017-09-28)
In the biomedical applications of nanoparticles (NPs), the proper choice of surface chemistry is a crucial aspect in their design. The nature of the coating can heavily impact the interaction of NPs with biomolecules, affect the state of aggregation, and