Merck
293040
Sigma-Aldrich
重水
99.9 atom % D, contains 0.75 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
別名:
水-d2, 重水
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥13,700
100 G
¥41,900
¥13,700
出荷予定日2025年5月03日詳細
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥13,700
100 G
¥41,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
D2O
CAS番号:
分子量:
20.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
101.4 °C (lit.)
¥13,700
出荷予定日2025年5月03日詳細
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
同位体純度
99.9 atom % D
フォーム
liquid
含みます
0.75 wt. % 3-(trimethylsilyl)propionic-2,2,3,3-d4 acid, sodium salt
テクニック
NMR: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
SMILES記法
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 鎮痛作用の生化学研究:ヒドロモルフォンは、その鎮痛作用と副作用を評価する生化学研究に使用され、その治療域と安全性プロファイルに関する洞察を提供しています。この研究は、より安全な疼痛管理戦略の開発をサポートします(Zimbelmann et al., 2024)。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認、または無料トライアルについてお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
293040-BULK:
293040-100G:
293040-25G:
293040-10X100G:
293040-10X1ML:
293040-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Structure of water and hydrophobic bonding in proteins. IV. The thermodynamic properties of liquid deuterium oxide.
Nemethy G and Scheraga HA.
J. Chem. Phys. , 41(3), 680-689 (1964)
The ionization constant of deuterium oxide from 5 to 50?.
Covington AK, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 70(12), 3820-3824 (1966)
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
Frank Grüne et al.
Anesthesiology, 120(2), 335-342 (2013-09-07)
Hyperventilation is known to decrease cerebral blood flow (CBF) and to impair cerebral metabolism, but the threshold in patients undergoing intravenous anesthesia is unknown. The authors hypothesized that reduced CBF associated with moderate hyperventilation might impair cerebral aerobic metabolism in
Takhar Kasumov et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 304(9), H1201-H1214 (2013-03-05)
Traditional proteomics provides static assessment of protein content, but not synthetic rates. Recently, proteome dynamics with heavy water ((2)H2O) was introduced, where (2)H labels amino acids that are incorporated into proteins, and the synthesis rate of individual proteins is calculated
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf