Merck
549312
Sigma-Aldrich
3,3′-ジヒドロキシジフェニルジスルフィド
97%
別名:
Bis(3-hydroxyphenyl) disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,810
¥7,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,810
About This Item
化学式:
S2(C6H4OH)2
CAS番号:
分子量:
250.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
89-93 °C (lit.)
官能基
disulfide
SMILES記法
Oc1cccc(SSc2cccc(O)c2)c1
InChI
1S/C12H10O2S2/c13-9-3-1-5-11(7-9)15-16-12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8,13-14H
InChI Key
XBNOMKROXZGMFW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
3,3′-Dihydroxydiphenyl disulfide [bis(3-hydroxyphenyl) disulfide] is a symmetrical disulfide derivative that can be prepared by treating 3-hydroxythiophenol with ferric chloride.[1]
アプリケーション
3,3′-Dihydroxydiphenyl disulfide may be used in the preparation of bis-[3-(4-fluorobenzyloxy)-phenyl]-disulfide by reacting with 4-fluorobenzyl bromide.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
549312-1G:
549312-5G:
549312-VAR:
549312-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polar Conjugative Effect of Aryldithia Group on the Dissociation and Ultraviolet Spectra of Substituted Phenols.
Oae S and Yoshihara M.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 41(9), 2082-2086 (1968)
Efficient Route for the Preparation of Benzyloxy-Substituted Benzenesulfonyl Chlorides from Mercaptophenols.
Jumeaux C, et al.
Synthetic Communications, 41(12), 1805-1808 (2011)