Merck
359599
Sigma-Aldrich
cis-4-ベンジルオキシ-2-ブテン-1-オール
≥95%
別名:
cis-2-ブテン-1,4-ジオール-モノベンジルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥24,200
¥24,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥24,200
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
178.23
Beilstein:
3605116
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.534 (lit.)
bp
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC\C=C/COCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-7,12H,8-10H2/b5-4-
InChI Key
CGLJRLXTVXHOLX-PLNGDYQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol may be used in the synthesis of cis-4-benzyloxybuten-2-ylamine via Mitsunobu reaction.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359599-5ML:
359599-25ML:
359599-1ML:
359599-VAR:
359599-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Novel 3-Substituted Pyrrolo[2,3-b]quinoxalines via an Intramolecular Heck Reaction on an Aminoquinoxaline Scaffold.
Jie Jack Li
The Journal of organic chemistry, 64(22), 8425-8427 (2001-10-25)