Merck
BR759500
BRAND® cuvette rack
Holds 16 cuvettes
別名:
ラック
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,083
¥5,083
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,083
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
¥5,083
Check Cart for Availability
物質
gray
polypropylene
特徴
Holds 16 cuvettes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 759500
サイズ
210 mm × 70 mm × 38 mm
関連するカテゴリー
詳細
Our Grey PP Cuvette Rack is designed for efficient organization and storage of cuvettes in laboratory settings. Featuring numbered positions for easy identification, this rack measures 210 x 70 x 38 mm, making it compact yet functional. Constructed from durable polypropylene (PP), it is autoclavable at 121 °C, ensuring thorough sterilization for safe use. This cuvette rack is an essential tool for maintaining order and accessibility in your laboratory, enhancing workflow and productivity.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)