Merck
Z242721
Sigma-Aldrich
Aldrich® cuvette washer
別名:
cuvette cleaning
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥122,000
¥122,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥122,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
¥122,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
詳細
High-capacity, 100 mL solvent reservoir allows less frequent filling. Rubber cushion seals cuvette to washer and prevents chipping. Borosilicate glass with vacuum inlet and 24/40 bottom joint.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)