物質
polyester
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-SP
Corning
包装
pkg of 5x100sheets/cs
サイズ
80 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Axygen® AxySeal sealing films are ideal for sealing tissue culture plates, for short-term storage and incubation, transport, and containment biohazardous solutions.
- Polyester film with uniform adhesive properties enables efficient well sealing for sensitive ELISA assays
- The versatile sealing film can be cost-effective in various applications, including PCR and real-time PCR to ELISA and cell culture.
- Compatible with a wide range of temperatures.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)