Merck
BR23716
BRAND® spare burette for automatic burette Dr. Schilling
size 25 mL, clear
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,104
¥9,104
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,104
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥9,104
Check Cart for Availability
物質
AR-Glass
clear
詳細
SILBERBRAND
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 23716
L
380 mm
サイズ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)