Merck
BR23753
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 10 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,510
¥23,510
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,510
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥23,510
Check Cart for Availability
物質
AR-Glass
特徴
Schellbach stripe
graduated in black
メーカー/製品名
BRAND 23753
容積測定範囲
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
ボトルサイズ
500 mL
ビュレットサイズ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)