Merck
BR23756
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 25 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
別名:
SILBERBRAND, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥25,570
¥25,570
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥25,570
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
¥25,570
Check Cart for Availability
物質
AR-Glass
特徴
Schellbach stripe
graduated in white
メーカー/製品名
BRAND 23756
容積測定範囲
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
ボトルサイズ
1000 mL
ビュレットサイズ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)