Merck
Z323977
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, amber borosilicate glass 3.3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,200
¥33,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥33,200
Check Cart for Availability
物質
amber borosilicate glass 3.3
round bottle
ジョイント
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
特徴
without cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 23320
キャパシティ
2 L
直径× H
160 mm × 200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DURAN®製。自動ビュレット用の予備の貯蔵ボトルです。
その他情報
BR23320 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)