Merck
BML00172
Sigma-Aldrich
3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester
別名:
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥109,000
¥109,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥109,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19BN2O2
CAS番号:
分子量:
234.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥109,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(N)C(N)=C2
InChI
1S/C12H19BN2O2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9(14)10(15)7-8/h5-7H,14-15H2,1-4H3
InChI Key
SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BML00172-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)