Merck
643890
Sigma-Aldrich
4-ニトロフェニルボロン酸ピナコールエステル
≥95%
別名:
4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ニトロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,400
5 G
¥16,900
¥7,400
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,400
5 G
¥16,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16BNO4
CAS番号:
分子量:
249.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,400
在庫数0
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
mp
112-116 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16BNO4/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-7-10(8-6-9)14(15)16/h5-8H,1-4H3
InChI Key
LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • アジ化アリールの合成
  • 塩化アリルのアリール化
  • RNA共役体の合成
  • アルコキシカルボニル化
  • 抗腫瘍剤としてのmTORおよびPI3K阻害剤の合成
  • ビアリールの電気酸化的合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
643890-5G:
643890-VAR:
643890-1G:
643890-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)