Merck
B9602
Sigma-Aldrich
ベンゾフェノンヒドラゾン
96%
別名:
ジフェニルジアゾメタン 前駆体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥5,760
500 G
¥13,400
¥5,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥5,760
500 G
¥13,400
About This Item
化学式:
(C6H5)2C=NNH2
CAS番号:
分子量:
196.25
Beilstein:
1910177
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,760
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
crystals
bp
225-230 °C/55 mmHg (lit.)
mp
95-98 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2
InChI Key
QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
294.8 °F
引火点(℃)
146 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B9602-25G:
B9602-500G:
B9602-VAR:
B9602-100G:
B9602-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Arshia et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(6), 1009-1022 (2019-02-11)
This study deals with the synthesis of benzophenone sulfonamides hybrids (1-31) and screening against urease enzyme in vitro. Studies showed that several synthetic compounds were found to have good urease enzyme inhibitory activity. Compounds 1 (N'-((4'-hydroxyphenyl)(phenyl)methylene)-4''-nitrobenzenesulfonohydrazide), 2 (N'-((4'-hydroxyphenyl)(phenyl)methylene)-3''-nitrobenzenesulfonohydrazide), 3 (N'-((4'-hydroxyphenyl)(phenyl)methylene)-4''-methoxybenzenesulfonohydrazide)
Fatemeh M Mir et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(9), 4500-4525 (2019-04-02)
Peptide mimicry employing a combination of aza-amino acyl proline and indolizidinone residues has been used to develop allosteric modulators of the prostaglandin F2α receptor. The systematic study of the N-terminal phenylacetyl moiety and the conformation and side chain functions of
Kelvine Chignen Possi et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(22), 9263-9274 (2017-10-14)
Azapeptide analogues of growth hormone releasing peptide-6 (GHRP-6) exhibit promising affinity, selectivity, and modulator activity on the cluster of differentiation 36 receptor (CD36). For example, [A
Ngoc-Duc Doan et al.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 21(5), 387-391 (2014-11-18)
The solid-phase synthesis of azapeptides possessing a C-terminal aza-residue has been accomplished by a protocol featuring regioselective alkylation of benzhydrylidene-aza-glycinamide and illustrated by the syntheses of [aza-Lys(6)] growth-hormone-releasing peptide-6 analogs.