Merck
B90408
Sigma-Aldrich
sec-ブチルベンゼン
≥99%
別名:
2-フェニルブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)CH2CH3
CAS番号:
分子量:
134.22
Beilstein:
1903902
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
784 °F
屈折率
n20/D 1.489 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
mp
−75.5 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B90408-25ML:
B90408-500G:
B90408-25G:
B90408-VAR:
B90408-100G:
B90408-500ML:
B90408-100ML:
B90408-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ewa Kaczorek et al.
Chemosphere, 90(2), 471-478 (2012-08-29)
Pseudomonas stutzeri strain 9 was isolated from petroleum-contaminated soil. The main purpose of this study was to investigate how the long-term contact of this strain with diesel oil influences its surface and biodegradation properties. The experiments showed that the tested
Metabolites of three structural isomers of butylbenzene in the bile of rainbow trout.
J Hellou et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 44(3), 487-493 (1990-03-01)
Qing Lv et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 89-94 (2015-06-09)
Cyclotriveratrylene (CTV) is reported here for the first time as stationary phase for capillary gas chromatographic (GC) separations. CTV stationary phase showed weak polarity comparable to the conventional 5% phenyl polysiloxane stationary phase but exhibited different retention behaviours and higher
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at