Merck
111015
Sigma-Aldrich
メチレンシクロヘキサン
98%
別名:
1-Methylenecyclohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(=CH2)
CAS番号:
分子量:
96.17
Beilstein:
773760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=C1CCCCC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h1-6H2
InChI Key
YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メチレンシクロヘキサン環は、Pd(II)介在酸化的環化による2-シアン-2-シクロアルケノンへの臭化4-ペンテニルマグネシウムの1,4-付加によって得られます。メチレンシクロヘキサン環は気相オゾン分解を受けて二次生成有機エアロゾル(SOA)を形成します
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
28.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
111015-5G:
111015-BULK:
111015-VAR:
111015-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Min-Tsang Hsieh et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(23), 4609-4617 (2012-05-15)
A highly efficient annulative approach towards the construction of the structurally attractive methylenecyclohexane ring was developed through a convenient 1,4-addition of 4-pentenylmagnesium bromide to 2-cyano-2-cycloalkenones followed by a Pd(II)-mediated oxidative cyclization of the resulting ω-unsaturated α-cyano ketones. Based on this
Conny Müller et al.
Electrophoresis, 28(9), 1364-1370 (2007-03-21)
The composition of secondary organic aerosol (SOA) from the gas phase ozonolysis of methylenecyclohexane was analyzed in a series of indoor aerosol chamber experiments. Capillary electrophoresis-electrospray ionization-ion trap mass spectrometry (CE/ESI-ITMS) was used for qualitative and quantitative analysis of SOA