Merck
280658
Sigma-Aldrich
[3-(メタクリロイルアミノ)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリド 溶液
50 wt. % in H2O
別名:
アクリルアミド 緩衝液 pK >=12.0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CONH(CH2)3N(CH3)3Cl
CAS番号:
分子量:
220.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
含みます
600 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.43
密度
1.053 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Cl-].CC(=C)C(=O)NCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O.ClH/c1-9(2)10(13)11-7-6-8-12(3,4)5;/h1,6-8H2,2-5H3;1H
InChI Key
UZNHKBFIBYXPDV-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(メタクリロイルアミノ)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリド溶液(MAPTAC)はカチオン性モノマーであり、ラジカル重合により、種々の重合体や共重合体を生成することができます。水処理、パーソナルケア製品、接着剤、製紙、ドラッグデリバリーシステム、抗菌コーティング、高吸収性ヒドロゲルに使用されており、電荷密度、親水性、抗菌活性などの特有の特性を付与します。第四級アンモニウム基が存在するためモノマーに正電荷を付与します。そのため、多層フィルムや充電式電池の高分子電解質複合体に応用できます。
アプリケーション
[3-(メタクリロイルアミノ)プロピル]トリメチルアンモニウムクロリド溶液は以下の用途で使用できます:
  • 亜鉛-空気電池のゲル電解質用の電荷平衡のポリ両性ランダム共重合体の合成におけるカチオン性モノマーとして。これらのポリ両性共重合体は、イオン伝導度、安定性、および電気化学システムとの適合性を高めます。
  • 効率的なCO2/N2分離のためのダブルネットワークイオンゲル膜を調製するモノマーとして。MAPTACはポリマーネットワークに機械強度を誘導します。
  • MAPTACとsalecanとのラジカルグラフト共重合によりカチオン性ヒドロゲルを作成するため。MAPTACの高い親水性とカチオン性の特性により、このヒドロゲルはアニオン性薬物の放出と送達に適しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
280658-500ML:
280658-25ML:
280658-BULK:
280658-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A study of alkaline gel polymer electrolytes for rechargeable zinc?air batteries
Thuy Nguyen Thanh Tran, et al.
Electrochimica Acta, 327, 135021-135021 (2019)
Synthesis and characterization of a novel cationic hydrogel base on salecan-g-PMAPTAC
Wei Wei, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 101, 474-480 (2017)
New approach for the fabrication of double-network ion-gel membranes with high CO2/N2 separation performance based on facilitated transport
Farhad Moghadam, et al.
Journal of Membrane Science, 530, 166-175 (2017)