Merck
B74402
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-ニトロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)Br
CAS番号:
分子量:
216.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
76-77 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B74402-VAR:
B74402-BULK:
B74402-25G:
B74402-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)