Merck
365424
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-ニトロベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥15,900
100 G
¥22,200
¥15,900
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥15,900
100 G
¥22,200
About This Item
化学式:
BrC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
202.01
Beilstein:
2044109
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,900
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
bp
261 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
官能基
bromo
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
InChI Key
ORPVVAKYSXQCJI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブロモ-2-ニトロベンゼンは、パラジウム[0]によるβ-ハロエナール、エノンまたはエステルなどとUllmannクロスカップリング反応を受け、β-アリール誘導体を生成します[1]。パラジウム[0]による、1-ブロモ-2-ニトロベンゼンのβ-ブロモ-α,β-不飽和アルデヒドとのUllmannクロスカップリング反応が報告されています。[2]
アプリケーション
1-ブロモ-2-ニトロベンゼンは、以下の調製に使用できます:
  • 4-メトキシ-2'-ニトロジフェニルエーテル[3]
  • 1-メトキシ-3,5-ビス-(2-ニトロ-フェノキシ)ベンゾン[3]
  • 5-ヒドロキシ-3-メトキシ-2'-ニトロジフェニルエーテル[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
365424-BULK:
365424-25G:
365424-VAR:
365424-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
4-Hydroxy-2'-Nitrodiphenyl Ether Analogues as Novel Tyrosinase Inhibitors.
Sapkota K, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(5), 1319-1319 (2010)
Martin G Banwell et al.
Organic letters, 6(16), 2741-2744 (2004-07-30)
Palladium[0]-mediated Ullmann cross-coupling of 1-bromo-2-nitrobenzene (1 R = H) and its derivatives with a range of beta-halo-enals, -enones, or -esters readily affords the corresponding beta-aryl derivatives, which are converted into the corresponding quinolines, 2-quinolones, phenanthridines, or 6(5H)-phenanthridinones on reaction with
New protocols for the synthesis of 3, 4-annulated and 4-substituted quinolines from ?-bromo-a, ?-unsaturated aldehydes and 1-bromo-2-nitrobenzene or 2-bromoacetanilide.
Some S, et al.
Tetrahedron Letters, 48(20), 3609-3612 (2007)
Luka A Wright et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(16), 7230-7241 (2015-03-20)
The 2-(2′-aniline)-6-imine-pyridines, 2-(C6H4-2′-NH2)-6-(CMe=NAr)C5H3N (Ar = 4-i-PrC6H4 (HL1a), 2,6-i-Pr2C6H3 (HL1b)), have been synthesised via sequential Stille cross-coupling, deprotection and condensation steps from 6-tributylstannyl-2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)pyridine and 2-bromonitrobenzene. The palladium(II) acetate N,N,N-pincer complexes, [{2-(C6H4-2′-NH)-6-(CMe=NAr)C5H3N}Pd(OAc)] (Ar = 4-i-PrC6H4 (1a), 2,6-i-Pr2C6H3 (1b)), can be prepared by