アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.502 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
COc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChI Key
HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
159239-25G:
159239-BULK:
159239-VAR:
159239-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック