Merck
B66302
Sigma-Aldrich
N-(2-ブロモエチル)フタルイミド
95%
別名:
1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8BrNO2
CAS番号:
分子量:
254.08
Beilstein:
148736
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
95%
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
80-83 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
InChI Key
CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B66302-BULK:
B66302-25G:
B66302-100G:
B66302-VAR:
B66302-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sean Allen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 262, 91-103 (2017-07-25)
Flash nanoprecipitation (FNP) has proven to be a powerful tool for the rapid and scalable assembly of solid-core nanoparticles from block copolymers. The process can be performed using a simple confined impingement jets mixer and provides an efficient and reproducible
Brandi D Sanders et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(19), 7031-7041 (2009-09-08)
The sirtuin proteins are broadly conserved NAD(+)-dependent deacetylases that are implicated in diverse biological processes including DNA recombination and repair, transcriptional silencing, longevity, apoptosis, axonal protection, insulin signaling, and fat mobilization. Because of these associations, the identification of small molecule