Merck
487503
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane-1-13C
99 atom % 13C
別名:
Lauryl bromide-1-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)1013CH2Br
CAS番号:
分子量:
250.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−11-−9 °C (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCCCCCCCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i12+1
InChI Key
PBLNBZIONSLZBU-HNHCFKFXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
487503-BULK:
487503-500MG:
487503-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)