Merck
B65403
Sigma-Aldrich
ブロモジフェニルメタン
95%
別名:
ジフェニルブロモメタン, ベンズヒドリルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHBr
CAS番号:
分子量:
247.13
Beilstein:
638544
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
184 °C/20 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
SMILES記法
BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI Key
OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B65403-25G:
B65403-5KG:
B65403-500G:
B65403-VAR:
B65403-100G:
B65403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)