Merck
ALD00484
Sigma-Aldrich
Sodium 7-Chloro-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
contains ≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥37,800
¥37,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥37,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12ClF2NaO2S
分子量:
256.67
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥37,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
含みます
≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
185 °C
SMILES記法
O=S(C(F)(F)CCCCCCCl)O[Na]
InChI
1S/C7H13ClF2O2S.Na/c8-6-4-2-1-3-5-7(9,10)13(11)12;/h1-6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
LFIQXRUQAPPIPD-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00484-500MG:
ALD00484-VAR:
ALD00484-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
リソースや時間の制約がある中で化学工業のニーズに応えるため迅速に(ヘテロ)芳香族骨格を多様化して、効率を確保します。